Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Chem-Durance® Bio, 0.89 mm ID; 6/PK
Catalogus # MFLX96327-26
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Lange levensduur - Uitstekende weerstand tegen vermoeiing door buiging!
- Geschikt voor toepassingen met aceton, methylethylketon (MEK) en andere zeer agressieve chemicaliën
- Verschijning: Ondoorzichtig
- Temperatuur: -70 tot 52 °C
- Levensduur bij 100 tpm: 1000 uur
De totale lengte van de Chem-Durance Bio 96327 en 96328-serie stopslangen is 16" (406 mm). De oude Ismatec® MHLL-stopslang was 381 mm lang. Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:0,89 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Chem-Durance® Bio, 0,89 mm ID; 6/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:96327-26
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:6
- Slangmateriaal:Chem-Durance® Bio
- VPE:6
- Kleurgecodeerde stoppen:Orange/Orange
Frequently Bought Together