Over dit artikel
Verminder het risico op microbiële besmetting.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Gammagevoelige labeling bevestigt de behandeling
Masterflex® gamma-bestraalde pompslangen beschermen uw gevoelige processen en producten tegen accidentele verontreiniging en besparen tegelijkertijd tijd! Gammabestraalde slangen helpen u kostbare vertragingen te voorkomen die gepaard kunnen gaan met uitbestede gammabestralingsdiensten. Slangen zijn dubbel verpakt voordat ze het sterilisatieproces met gammastraling ondergaan, en alle verzegelde slangen zijn gamma-bestraald met 32,5 kGy om optimale microbiële controle in een kritieke vloeistofroute te bieden. De slangendozen bevatten labels die gevoelig zijn voor gammastraling om de behandeling te bevestigen. Ideaal voor farmaceutische en biofarmaceutische verwerking, gevoelig onderzoek, systemen voor eenmalig gebruik en meer.
Beschikbare formuleringen zijn onder meer:
Met platina uitgeharde siliconen
Pharmed BPT
C-Flex (001)
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Buis int.Ø:3,10 mm (0,122")
- Maximumtemperatuur:121 °C (250 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Precision Pump Tubing, Gamma-Irradiated C-Flex®, L/S 16; 25 ft
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Model:96123-16
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperatuur:–45 °C (–50 °F)
- Sterilisatie:Gamma-Irradiated
- Slangmateriaal:C-Flex®
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,125"
- L/S Masterflex tubing size:16