Saisie de commande
Belgium
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, PharMed® BPT, 2.54 mm ID; 100 ft
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, PharMed® BPT, 2.54 mm ID; 100 ft
Catalog # MFLX95809-46
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, PharMed® BPT, 2.54 mm ID; 100 ft
Catalog # MFLX95809-46
About this item
Bescherm uw lichtgevoelige monsters.
  • Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
De totale lengte van de verlengslang uit de PharMed® BPT 95809-serie is 30 meter. De oude Ismatec-verlengslang was 3 m lang.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
  • Buis ext.Ø:
    4,24 mm (0,166")
  • Buis int.Ø:
    2,54 mm (0,1")
  • Max. druk:
    1,75 bar (25,3 psi)
  • Maximumtemperatuur:
    132 °C (270 °F)
  • Pump series:
    C/L
  • Omschrijving:
    Pump Tubing, PharMed® BPT, 2,54 mm ID; 100 ft
  • Seq:
    17
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    95809-46
  • Length per pack:
    30,4 m (100 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –20 °C (–4 °F)
  • Regulatory approvals:
    FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Min. temperatuur:
    –51 °C (–60 °F)
  • Sterilisatie:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Slangmateriaal:
    PharMed® BPT
  • VPE:
    100 Feet
  • C/L Masterflex slangmaat:
    46
  • Hose barb size:
    0,1"
Frequently Bought Together