Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, PharMed® BPT, 0.38 mm ID; 100 ft
Catalogus # MFLX95809-14
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Bescherm uw lichtgevoelige monsters.
- Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
De totale lengte van de verlengslang uit de PharMed® BPT 95809-serie is 30 meter. De oude Ismatec-verlengslang was 3 m lang.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Buis ext.Ø:2,18 mm (0,085")
- Buis int.Ø:0,38 mm (0,015")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:132 °C (270 °F)
- Pump series:C/L
- Omschrijving:Pump Tubing, PharMed® BPT, 0,38 mm ID; 100 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:95809-14
- Length per pack:30,4 m (100 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperatuur:–51 °C (–60 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Slangmateriaal:PharMed® BPT
- VPE:100 Feet
- C/L Masterflex slangmaat:14
- Hose barb size:0,015"
Frequently Bought Together