Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, PharMed® BPT, 0.89 mm ID; 12/PK
MFLX95723-26
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- PharMed BPT tubing has 0.89 mm inner diameter
- Orange and orange color-coded stops
Om uw Ismatec®-pompsysteem compleet te maken, bestelt u tweestops kleurgecodeerde slangen en verlengslangen. Tubing is er in verschillende formuleringen voor bijna elke pomptoepassing.
De aanslagen op de tweestopsslang zijn kleurgecodeerd volgens de slang-ID. Gebruik deze slang met een van de Ismatec® standaard patroonpompen en pompkoppen. Cartridges zijn bestand tegen drukken tot 45 psi.
De totale lengte van de PharMed BPT 95723-serie stopslang is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem contact op met onze toepassingsspecialisten voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten.
- Buis int.Ø:0,89 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, PharMed® BPT, 0,89 mm ID; 12/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Model:95723-26
- Regulatory approvals:European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0325
- Slangmateriaal:PharMed® BPT
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Orange/Orange
Frequently Bought Together