Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, C-Flex®, 2.79 mm ID; 50 ft
Catalogus # MFLX95718-48
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Voldoet aan de eisen van verschillende industrieën.
- Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Voldoet aan de vereisten van USP Klasse VI
Autoclaveerbaar
Temp-bereik: –40 to +135 °C (–40 to +275 °F)
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:66 ml/min
- Buis ext.Ø:4,49 mm (0,176")
- Buis int.Ø:2,79 mm (0,11")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:121 °C (250 °F)
- Pump series:C/L
- Omschrijving:C-Flex microbore tubing, 2,79 mm ID, 50 ft/pk
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperatuur:–45 °C (–50 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:C-Flex®
- VPE:50 Feet
- C/L Masterflex slangmaat:48
- Hose barb size:0,11"
Frequently Bought Together