Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Aanbevolen voor celculturen en weefsels
- Ondoordringbaar voor normaal licht en UV-straling
- Inner diameter: 2.54 mm
Om uw Ismatec®-pompsysteem compleet te maken, bestelt u driestops kleurgecodeerde slangen en verlengslangen. Tubing is er in verschillende formuleringen voor bijna elke pomptoepassing.
Drie vooraf bevestigde slangstops geven u twee secties - wanneer een sectie van de slang moe wordt, is een nieuwe sectie klaar voor gebruik. De aanslagen op de driestopslang zijn kleurgecodeerd volgens de slang-ID. Gebruik driestopslangen met een van de Ismatec® minicartridgepompen en pompkoppen. Minicartridges zijn bestand tegen drukken tot 22 psi.
De totale lengte van de PharMed BPT 95714-serie stopslang is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem contact op met onze toepassingsspecialisten voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten.
- Buis int.Ø:2,54 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 3-Stop, PharMed® BPT, 2,54 mm ID; 12/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:17
- Environmentally Preferable:
- Model:95714-46
- Regulatory approvals:European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0318
- Slangmateriaal:PharMed® BPT
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Purple/Orange