Masterflex® L/S® Spooled Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, L/S 14; 500 ft
Catalogus # MFLX95687-14
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Bescherm uw lichtgevoelige monsters.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Tubing Size: L/S 14
Toepassingen: Cel- en weefselkweekwerk, farmaceutische, lichtgevoelige monsters
Eigenschappen: Niet-toxisch, niet-hemolytisch, extreem lage permeabiliteit, bestand tegen zuren, basen en oxidatiemiddelen; smeltlasbaar, verlijmbaar, vervormbaar, ondoorzichtig beige
Pompslangen op spoelen bieden doorlopende lengtes pompslangen op handige, hanteerbare spoelen die gemakkelijk te vervoeren zijn en minder opslagruimte vergen dan het equivalente aantal afzonderlijke slangspiralen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:130 ml/min
- Buis int.Ø:1,60 mm (0,063")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Spooled Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, L/S 14; 500 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:95687-14
- Length per pack:152,4 m (500 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:PharMed® BPT
- VPE:500 Feet
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:14
Frequently Bought Together