About this item
Geen BPA of ftalaten—milieuvriendelijker, duurzamer en veiliger.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- I/P® 82 tubing has a 1/2” (12.7 mm) inner diameter
- Accepts 1/2” hose barb for tubing connection
Masterflex® Tygon® E-Lab Precision-pompslangen zijn speciaal samengesteld om bestand te zijn tegen buigmoeheid en slijtage en bieden een superieure levensduur, waardoor de arbeid en kosten van vervanging tot een minimum worden beperkt. De heldere, glazig gladde binnenboring helpt ophoping te voorkomen om reiniging te vergemakkelijken en de transparantie van de slangen zorgt voor eenvoudige stromingsbewaking.
Deze slangen zijn ideaal voor algemene laboratorium-, voedingsmiddelen- en dranken- en biofarmaceutische toepassingen en voldoen aan de USP Class VI-, FDA-, EU Foods- en NSF-normen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:13000 ml/min
- Buis int.Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:Tygon E-Lab (E-3603) Pump Tubing, I/P 82, 50 ft.
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:06509-82
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:7 m (23 ft.)
- Min. temperatuur:–46 °C (–51 °F)
- Max. vacuüm:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Tygon® E-Lab (E-3603)
- VPE:1.524 cm
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:82