Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® E-Lab, L/S 35; 50 ft
Catalog # MFLX06509-35
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Ideaal voor algemene overdrachtstoepassingen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik
Eigenschappen: Niet-toxisch, niet-verouderend, niet-oxiderend, gemakkelijke stroombewaking, transparant
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:2600 ml/min
- Buis int.Ø:7,90 mm (0,311")
- Max. druk:2,4 bar (35 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Tygon E-Lab (E-3603) Pump Tubing, L/S 35, 50 ft.
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:06509-35
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–46 °C (–51 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Slangmateriaal:Tygon® E-Lab (E-3603)
- VPE:50 Feet
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:35
Frequently Bought Together