Over dit artikel
Bescherm uw lichtgevoelige monsters.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Masterflex® PharMed® BPT Precision-pompslangen zijn ontworpen om meer dan 10.000 uur slanglevensduur te weerstaan, waardoor de uitvaltijd wordt verminderd. Deze slang is ideaal voor het beschermen van gevoelige vloeistoffen in biofarmaceutische toepassingen en cel- en weefselkweekwerk en voldoet aan de USP klasse VI- en FDA-normen. De ondoorzichtige bruine kleur is goed voor lichtgevoelige monsters.
Tubing kan worden gesteriliseerd door autoclaaf, gammastraling of ethyleenoxide, waardoor het geschikt is voor clean-in-place en steam-in-place reinigings- en sterilisatiesystemen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:4000 ml/min
- Buis int.Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:132 °C (270 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P® Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, I/P 26; 25 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:06508-26
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:PharMed® BPT
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,25"
- I/P Masterflex tubing size:26