Masterflex® L/S® High-Pressure Pump Tubing, Tygon® A-60-F High Pressure, L/S 16HP; 25 ft
Catalog # MFLX06504-16
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Ontworpen om te pompen bij hogere drukken.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
Toepassingen: Voor toepassingen die een uitstekende weerstand tegen chemicaliën, hitte, ozon en ultraviolet (UV) licht vereisen
Eigenschappen: Niet-geleidend, smeltlasbaar, niet-verouderend, niet-oxiderend, met superieure zuur- en alkalibestendigheid, ondoorzichtig zwart
Opmerking:: De slangen van de L/S®-hogedrukpomp zijn alleen ontworpen voor gebruik met de L/S®-pompkopmodellen 77252-62, 77252-72 en 77252-82. Maximale aandrijfsnelheid voor de L/S® hogedrukpompslang is 100 tpm.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:90 ml/min
- Buis int.Ø:3,10 mm (0,122")
- Max. druk:8,5 bar (125 psi)
- Maximumtemperatuur:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® High-Pressure Pump Tubing, Tygon® A-60-F High Pressure, L/S 16HP; 25 ft
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:06504-16
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Tygon® A-60-F
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,125"
- L/S Masterflex tubing size:16
Frequently Bought Together