Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Versilon™ 2001, I/P 73; 50 ft
MFLX06475-73
CE certificate
Compatibel met agressieve chemicaliën – zelfs MEK!
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Tygon® chemicaliënpompslangen worden alleen aanbevolen voor gebruik in Easy-Load® pompkoppen
- Uitstekende chemische weerstand - bestand tegen aceton, DMSO, ketonen en meer
- Kosteneffectief alternatief voor fluorpolymeren of fluorelastomeren
Masterflex® Tygon® Chemical Precision-pompslangen bieden uitstekende chemische compatibiliteit in een heldere, flexibele peristaltische pompslang. Dit materiaal is compatibel met veel uitdagende vloeistoffen, waaronder geconcentreerde zuren, sterke basen en organische oplosmiddelen. Slangen zijn transparant voor gemakkelijke stroombewaking en weekmakervrij om de vloeistofzuiverheid te beschermen.
Deze slangen zijn ideaal voor chemische, voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische toepassingen en voldoen aan de FDA-normen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:8000 ml/min
- Buis int.Ø:9,50 mm (0,374")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:57 °C (135 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P® Precision Pump Tubing, Versilon™ 2001, I/P 73; 50 ft
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:06475-73
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–77 °C (–108 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Versilon™ 2001
- VPE:50 Feet
- Hose barb size:0,375"
- I/P Masterflex tubing size:73
Frequently Bought Together