Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Versilon™ 2001 Tubing, L/S 13; 50 ft
MFLX06475-13
CE certificate
Compatibel met agressieve chemicaliën.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
Toepassingen: Chemische, voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische toepassingen
Eigenschappen: Uitstekende chemische bestendigheid, lage extraheerbaarheid, lage gasdoorlaatbaarheid, weekmakervrij, doorschijnend
Opmerking: Tygon® chemische pompslangen worden alleen aanbevolen voor gebruik in Easy-Load® en Easy-Load® II pompkoppen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:36 ml/min
- Buis int.Ø:0,80 mm (0,031")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:57 °C (135 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Precision Pump Tubing, Versilon™ 2001 Tubing, L/S 13; 50 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:06475-13
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–77 °C (–108 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Versilon™ 2001
- VPE:50 Feet
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:13
Frequently Bought Together