Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® E-Lab, 0.89 mm ID; 100 ft
Catalogus # MFLX06460-26
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Ideaal voor algemene overdrachtstoepassingen.
- Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik
Eigenschappen: Niet-toxisch, niet-verouderend, niet-oxiderend, gemakkelijke stroombewaking, transparant
De totale lengte van de verlengslang van de E-Lab 06460-serie is 30 meter. De oude Ismatec-verlengslang was 10 m lang.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:10,8 ml/min
- Buis ext.Ø:2,59 mm (0,101")
- Buis int.Ø:0,89 mm (0,035")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:C/L
- Omschrijving:Tygon E-Lab ext tubing, 0,89mm, 100ft
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Model:06460-26
- Length per pack:30,4 m (100 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperatuur:–46 °C (–51 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Slangmateriaal:Tygon® E-Lab (E-3603)
- VPE:100 Feet
- C/L Masterflex slangmaat:26
- Hose barb size:0,035"
Frequently Bought Together