Zorg voor optimale prestaties van uw Masterflex®-pomp.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- PerfectPosition™-retentiemarkeringen voor de slang geven de exacte plaatsing van de slang in de pompkop aan voor de beste prestatie en levensduur van de slang
- Ontworpen voor een lange levensduur in peristaltische pomptoepassingen
- Superieure chemische weerstand, met name met zuren, basen, zouten en ketonen
- Voldoet aan USP Class VI-voorschriften en is FDA-conform voor contact met levensmiddelen
Toepassing geschiktheid:
Uitstekend met zuren, logen, druk, vacuüm, stroperige en steriele vloeistoffen.
Goed met organische oplosmiddelen.
Fysieke eigenschappen :
Thermoplastisch elastomeer (voor buitenmantel).
Plasticizer-free binnenvoering.
Stevig (stijf) materiaal.
Ondoorzichtig, beige.
Temperatuurbereik:
(statisch): -60 tot 74C (-71 tot 165F)
(dynamisch): 0 tot 40C (32 tot 104F)
Voldoet aan classificaties:
USP-klasse VI
FDA 21 CFR 177.2600;
Bereik conform,
RoHS-conformiteit,
Toepassingen: Laboratorium-, farmaceutische verwerkings- en biotech-toepassingen voor pompleidingen.
Cel- en weefselkweekwerk en farmaceutisch gebruik. Ook geschikt voor lichtgevoelige samples.
Steriliteit: EtO, autoclaaf, gammastraling
Deze nieuwe Masterflex B/T-slangen maten 87 en 91 zijn geoptimaliseerd om betere prestaties te leveren bij toepassingen met hogere druk. Elke slangmaat is vervaardigd met extreem nauwe toleranties die overeenkomen met onze B/T-pompkoppen. Deze nauwe toleranties zorgen voor een nauwkeurige, herhaalbare stroom en een lange levensduur van de slangen. Bovendien geven de PerfectPosition-retentiemarkeringen voor de slang (te vinden op de meeste slangformuleringen) de beste plaatsing van de slang in de pompkop aan.
Kies uit een verscheidenheid aan slangsamenstellingen voor optimale prestaties in de meest uitdagende toepassingen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:18900 ml/min
- Buis int.Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. druk:2,4 bar (35 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:B/T
- Omschrijving:B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, B/T 87; 10 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:06443-87
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–60 °C (–71 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Chem-Durance® Bio
- VPE:10 Feet
- B/T Masterflex slangmaat:87
- Hose barb size:0,5"