Over dit artikel
Verbeterde levensduur en duurzaamheid van de pomp, vooral onder druk.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- I/P® 89 tubing has a 5/8” (15.88 mm) inner diameter
- Accepts 5/8” hose barb for tubing connection
Masterflex® Chem-Durance® Bio High-Performance Precision-pompslangen presteren in een breed scala van chemische toepassingen, waardoor het aantal slangformuleringen dat nodig is om bij de hand te houden, wordt beperkt. De weekmakervrije, gladde voering is hydrofoob en bestand tegen de absorptie/adsorptie van waterige vloeistoffen.
Deze slang is ideaal voor laboratorium-, farmaceutische verwerkings- en biotech-toepassingen en voldoet aan de USP klasse VI- en FDA-normen. Tubing kan worden gesteriliseerd door autoclaaf, gammastraling of ethyleenoxide.
Onze High-Performance Precision-pompslangen hebben een dikkere wand in vergelijking met onze Precision-pompslangen, waardoor ze ideaal zijn voor hogedruktoepassingen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:19000 ml/min
- Buis int.Ø:15,88 mm (0,625")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P® High-Performance Precision Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, I/P 89; 25 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:06442-89
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,2 m (27 ft.)
- Min. temperatuur:–60 °C (–71 °F)
- Max. vacuüm:610 mm Hg (24" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Chem-Durance® Bio
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,625"
- I/P Masterflex tubing size:89