Masterflex® L/S® High Performance Precision Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, L/S 36; 50 ft
Catalog # MFLX06442-36
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Avantor exclusive
About this item
Uitstekende chemische weerstand en lange levensduur.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
Toepassingen: Laboratorium, farmaceutische verwerking en biotech
Eigenschappen: Uitstekende chemische weerstand, uitstekende levensduur en duurzaamheid onder druk, weinig spallatie, weekmakervrije binnenvoering met elastomeermantel, ondoorzichtig
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:3400 ml/min
- Buis int.Ø:9,70 mm (0,382")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® High Performance Precision Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, L/S 36; 50 ft
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:06442-36
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,3 m (27 ft.)
- Min. temperatuur:–60 °C (–71 °F)
- Max. vacuüm:610 mm Hg (24" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Chem-Durance® Bio
- VPE:50 Feet
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:36
Frequently Bought Together