About this item
Zorg voor optimale prestaties van uw Masterflex®-pomp.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Speciaal ontworpen voor het hanteren van voedingsmiddelen
- Boring is extreem glad (beter dan de meeste soorten roestvrij staal)
- Niet giftig, heeft geen invloed op smaak of geur en is duidelijk voor CIP- en stroomverificatie
- Uitstekende niet-bevochtigende eigenschappen maken spoelen en volledige drainage mogelijk
- Hoge diëlektrische constante
- Vele classificaties van wereldconformiteit - één keuze voor een wereldwijde voedings-/sanitaire pompslang
Toepassing geschiktheid:
Goed met zuren, basen, druk, vacuüm en uitstekend met stroperige vloeistoffen. Fair met steriele vloeistoffen.
Niet aanbevolen met organische oplosmiddelen.
Fysieke eigenschappen:
Op PVC gebaseerd materiaal met weekmaker.
Stevig (stijf) materiaal.
Transparant, duidelijk.
Temperatuurbereik:
(statisch): –36 tot 74 ℃ (–32 tot 165 ℉)
(dynamisch): 0 tot 40 ℃ (32 tot 104 ℉)
Voldoet aan classificaties:
FDA 21 CFR 175.300;
EU-voedsel
NSF-51
Reach-compatibel (niet-DEHP),
RoHS-conformiteit,
ADCF
3A
Toepassingen: Verwerking en uitgifte van voedsel en dranken.
Steriliteit: EtO, autoclaaf
Deze nieuwe Masterflex B/T-slangen maat 87 en 91 zijn geoptimaliseerd om betere prestaties te leveren bij toepassingen met hogere druk. Elke slangmaat is vervaardigd met extreem nauwe toleranties die overeenkomen met onze B/T-pompkoppen. Deze nauwe toleranties zorgen voor een nauwkeurige, herhaalbare stroom en een lange levensduur van de slangen. Bovendien geven de PerfectPosition-retentiemarkeringen voor de slang (te vinden op de meeste slangformuleringen) de beste plaatsing van de slang in de pompkop aan.
Kies uit een verscheidenheid aan slangsamenstellingen voor optimale prestaties in de meest uitdagende toepassingen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:42000 ml/min
- Buis int.Ø:19,00 mm (0,748")
- Max. druk:2,06 bar (30 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:B/T
- Omschrijving:Tygon E-Food (B-44-4X) tubing, B/T 91, 10 ft.
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:06418-91
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–36 °C (–32 °F)
- Max. vacuüm:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Tygon® E-Food (B-44-4X)
- VPE:10 Feet
- B/T Masterflex slangmaat:91
- Hose barb size:0,75"