ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Tygon® E-Food, I/P 82; 50 ft
  MFLX06418-82
CE certificate
undefined
Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Tygon® E-Food, I/P 82; 50 ft
  MFLX06418-82
CE certificate
De favoriete slang van de voedingsindustrie.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Gladde, niet-poreuze binnenboring voorkomt dat deeltjes vast komen te zitten en minimaliseert microbiële groei
  • I/P® 82 tubing has a 1/2” (12.7 mm) inner diameter
  • Accepts 1/2” hose barb for tubing connection
Masterflex® Tygon® E-Food Precision-pompslangen zijn niet-bevochtigend, geurloos, smaakloos en niet-toxisch, waardoor ze ideaal zijn voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Deze slang is bestand tegen agressieve alkalische reinigingsmiddelen en veelgebruikte ontsmettingsmiddelen. Deze slang is ideaal voor voedsel en drank, melk en zuiveltoepassingen en voldoet aan de FDA-, EU Foods-, NSF- en 3-A-normen voor contact met voedingsproducten.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
  • Maximale stroomsnelheid:
    13000 ml/min
  • Buis int.Ø:
    12,70 mm (0,500")
  • Max. druk:
    1,4 bar (20 psi)
  • Maximumtemperatuur:
    74 °C (165 °F)
  • Pump series:
    I/P
  • Omschrijving:
    Tygon E-Food (B-44-4X) tubing, I/P 82, 50 ft.
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    06418-82
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    40 °C (104 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    0 °C (32 °F)
  • Regulatory approvals:
    3A;ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • Suction lift H₂O:
    7 m (23 ft.)
  • Min. temperatuur:
    –36 °C (–32 °F)
  • Max. vacuüm:
    510 mm Hg (20" Hg)
  • Sterilisatie:
    Autoclave, Ethylene Oxide
  • Garantie:
    Out of box
  • Slangmateriaal:
    Tygon® E-Food (B-44-4X)
  • VPE:
    50 Feet
  • Hose barb size:
    0,5"
  • I/P Masterflex tubing size:
    82
Frequently Bought Together