Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Tygon® E-Food, L/S 17; 50 ft
MFLX06418-17
CE certificate
Speciaal ontworpen voor het hanteren van voedingsmiddelen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Tubing Size: L/S 17
Toepassingen: Verwerking of uitgifte van voedsel en dranken
Eigenschappen: Nonwetting, geurloos, smaakloos, niet giftig, transparant
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:1700 ml/min
- Buis int.Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Tygon E-Food (B-44-4X) tubing, L/S 17, 50 ft.
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:06418-17
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:6,7 m (22 ft.)
- Min. temperatuur:–36 °C (–32 °F)
- Max. vacuüm:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Garantie:1 year
- Slangmateriaal:Tygon® E-Food (B-44-4X)
- VPE:50 Feet
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:17
Frequently Bought Together