Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Versilon™ A-60-G, L/S 25; 50 ft
Catalogus # MFLX06404-25
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Zeer geschikt voor vacuüm-/druktoepassingen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Tubing Size: L/S 25
Toepassingen: Voor toepassingen die een uitstekende weerstand tegen chemicaliën, hitte, ozon en ultraviolet (UV) licht vereisen
Eigenschappen: Niet-geleidend, smeltlasbaar, niet-verouderend, niet-oxiderend, met superieure zuur- en alkalibestendigheid, ondoorzichtig zwart
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:1000 ml/min
- Buis int.Ø:4,80 mm (0,189")
- Max. druk:2,4 bar (35 psi)
- Maximumtemperatuur:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Tygon tubing A-60-G, L/S 25, 50 ft.
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Model:06404-25
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:Versilon™ A-60-G
- VPE:50 Feet
- Hose barb size:0,1875"
- L/S Masterflex tubing size:25
Frequently Bought Together