Masterflex® I/P® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® A-60-F, I/P 89; 25 ft
MFLX06402-89
CE certificate
Blijf compliant met food-grade toepassingen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Ondoorzichtige beige kleur beschermt licht- en UV-gevoelige monsters
Masterflex® Norprene® Food High-Performance Precision-pompslangen zijn ontwikkeld om extreme temperaturen te weerstaan en zullen niet verslechteren in veeleisende voedsel- en dranktoepassingen. Deze slang is compatibel met vrijwel alle in de handel verkrijgbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen en kan worden gesteriliseerd via een autoclaaf zonder de algehele levensduur te beïnvloeden. Deze slangen zijn ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en voldoen aan de FDA-, NSF- en 3-A-normen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:19000 ml/min
- Buis int.Ø:15,88 mm (0,625")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:132 °C (270 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® A-60-F, I/P 89; 25 ft
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:06402-89
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,2 m (27 ft.)
- Min. temperatuur:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuüm:610 mm Hg (24" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Tygon® A-60-F
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,625"
- I/P Masterflex tubing size:89
Frequently Bought Together