Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Tygon® A-60-F, I/P 26; 50 ft
Catalogus # MFLX06402-26
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Blijf compliant met food-grade toepassingen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Ondoorzichtige beige kleur beschermt licht- en UV-gevoelige monsters
Masterflex® Norprene® Food Precision-pompslangen zijn ontwikkeld om extreme temperaturen te weerstaan en zullen niet verslechteren in veeleisende voedsel- en dranktoepassingen. Deze slang is compatibel met vrijwel alle in de handel verkrijgbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen en kan worden gesteriliseerd via een autoclaaf zonder de algehele levensduur te beïnvloeden. Deze slangen zijn ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en voldoen aan de FDA-, NSF- en 3-A-normen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:4000 ml/min
- Buis int.Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:132 °C (270 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:Tygon Food Tubing, A-60-F, I/P 26, 50 ft.
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:06402-26
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:Tygon® A-60-F
- VPE:50 Feet
- Hose barb size:0,25"
- I/P Masterflex tubing size:26
Frequently Bought Together