Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Tygon® A-60-F, L/S 14; 50 ft
Catalogus # MFLX06402-14
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Vergelijkbaar met Norprene® maar met FDA-goedkeuring.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Tubing Size: L/S 14
Toepassingen: Ideaal voor de voedingsmiddelen-, zuivel- en drankenindustrie
Eigenschappen: Hitte-, ozon- en UV-lichtbestendig, niet-verouderend, niet-oxiderend, superieure zuur- en alkalibestendigheid, ondoorzichtig beige
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:130 ml/min
- Buis int.Ø:1,60 mm (0,063")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Precision Pump Tubing, Tygon® (formerly Norprene®) A-60-F, L/S 14; 50 ft
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:06402-14
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:Tygon® A-60-F
- VPE:50 Feet
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:14
Frequently Bought Together