Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 1.14 mm ID; 33 ft
MFLX05502-30
Kristalhelder en flexibel, maar ook duurzaam en scheurvast.
- Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Tubing Inner Diameter: 1.14 mm
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
Toepassingen: Algemeen laboratorium, voedsel en drank, biofarmaceutisch, analytische instrumenten
Steriliseren in autoclaaf of ethyleenoxidegas.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:17,1 ml/min
- Buis ext.Ø:2,84 mm (0,111")
- Buis int.Ø:1,14 mm (0,045")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:Ismatec
- Omschrijving:Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 1,14 mm ID; 33 ft
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:10 m (33 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:EU Food 10/2011;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperatuur:–46 °C (–51 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Slangmateriaal:Tygon® LMT-55
- VPE:33 Feet
- Hose barb size:0,045"
- Ismatec Masterflex tubing size:30
Frequently Bought Together