Over dit artikel
Uitstekende chemische bestendigheid.
- Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Viton®-slangen hebben een uitstekende chemische weerstand, vooral tegen zuren en basen, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor veeleisende toepassingen zoals de overdracht van zuren en oplosmiddelen. Het kan ook temperaturen aan van 8 tot 400 °F, waardoor het ideaal is voor werk bij hoge temperaturen.
Viton-slang is ondoorzichtig zwart. Onze Viton is FDA-conform (21 CFR 177.2600) en wordt vervaardigd volgens GMP. Het wordt niet aanbevolen voor sterilisatie.
Speciaal ontworpen voor gebruik met Viton kleurgecodeerde gestopte slangen.
Viton Microbore Tubing voor laboratoriumapparatuur en andere Microbore Tubing zijn beschikbaar om online te bestellen. Klik op een categorie Microbore Tubing om alle modellen te bekijken.
De totale lengte van de verlengslang uit de Viton® 97632-serie is 15 m (50 voet). De oude Ismatec-verlengslang was 10 m lang.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Buis ext.Ø:3,99 mm (0,156")
- Buis int.Ø:2,29 mm (0,09")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:205 °C (400 °F)
- Pump series:C/L
- Omschrijving:Pump Tubing, FDA-Compliant Viton®, 1,14 mm ID; 50 ft
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperatuur:–32 °C (–25 °F)
- Sterilisatie:Sterilization is not recommended
- Slangmateriaal:Viton® FDA-compliant
- VPE:50 Feet
- C/L Masterflex slangmaat:44
- Hose barb size:0,09"