Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, FDA-Compliant Viton®, I/P 73; 25 ft
Catalogus # MFLX96412-73
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Verpomp agressieve chemicaliën veilig.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Masterflex® FDA-conform Viton® Precision-pompslangen zijn ontworpen voor verbeterde chemische compatibiliteit bij verhoogde temperaturen. Tubing tolereert de overdracht van de meest agressieve chemicaliën zoals corrosieve oplosmiddelen en alifatische en aromatische koolwaterstoffen. De ultralage gasdoorlaatbaarheid handhaaft de integriteit van de vloeistof terwijl de gebruiker en het milieu worden beschermd.
Ideaal voor waar FDA-conformiteit en superieure chemische compatibiliteit vereist zijn.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:8000 ml/min
- Buis int.Ø:9,50 mm (0,374")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:205 °C (400 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P® Precision Pump Tubing, FDA-Compliant Viton®, I/P 73; 25 ft
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:96412-73
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–32 °C (–25 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Sterilization is not recommended
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Viton® FDA-compliant
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,375"
- I/P Masterflex tubing size:73
Frequently Bought Together