Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, FDA-Compliant Viton®, L/S 13; 25 ft
Catalog # MFLX96412-13
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Goed voor voedsel- en laboratoriumtoepassingen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
Toepassingen: Voedsel- of laboratoriumtoepassingen waar FDA-conformiteit vereist is, overdracht van zuren en oplosmiddelen, werk bij hoge temperaturen
Eigenschappen: Goede chemische bestendigheid, dekkend zwart.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:36 ml/min
- Buis int.Ø:0,80 mm (0,031")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:205 °C (400 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Precision Pump Tubing, FDA-Compliant Viton®, L/S 13; 25 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:96412-13
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–32 °C (–25 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Sterilization is not recommended
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Viton® FDA-compliant
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:13
Frequently Bought Together