Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-LFL, 1.14 mm ID; 12/PK
Catalogus # MFLX96449-30
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Langste slanglevensduur van alle Tygon-slangformuleringen
- Brede chemische compatibiliteit
- Doorzichtig voor eenvoudige stromingsbewaking
Om uw Ismatec®-pompsysteem compleet te maken, bestelt u tweestops kleurgecodeerde slangen en verlengslangen. Tubing is er in verschillende formuleringen voor bijna elke pomptoepassing. De aanslagen op de tweestopsslang zijn kleurgecodeerd volgens de slang-ID. Gebruik deze slang met een van de Ismatec® standaard patroonpompen en pompkoppen. Cartridges zijn bestand tegen drukken tot 45 psi (2,9 bar).
De totale lengte van de stopslang uit de E-LFL 96449-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:1,14 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-LFL, 1,14 mm ID; 12/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Model:96449-30
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0421
- Slangmateriaal:Tygon® S3™ E-LFL
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Red/red
Frequently Bought Together