Over dit artikel
Eenvoudige installatie in uw zeer zuivere sanitaire installaties.
- Haal een verontreinigingsvrij monster op bij een WFI-gebruikspunt
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Tubing Size: L/S 24
Deze slangassemblages maken eenvoudige montage en demontage van sanitaire opstellingen mogelijk en zijn perfect voor transferlijnen voor eenmalig gebruik in biofarmaceutische markten, plus een breed scala aan vloeistoftransfersystemen. Zorg voor microbiële controle met dubbel verpakte assemblages die worden geleverd in een gemakkelijk te verwijderen zak met lage doorlaatbaarheid. Alle montage wordt uitgevoerd in een ISO klasse 7 cleanroom.
De steriele sanitaire fittingen zijn voorzien van een integrale elastomere pakking, waardoor een alles-in-één enkelvoudige Tri-Clamp-fitting ontstaat. Dit unieke ontwerp voorkomt verontreiniging door geen contact tussen de gebruiker en de pakking te vereisen. De ingebouwde pakking zorgt ook voor een betere afdichting zonder risico op verkeerde uitlijning.
De pakking en slangen zijn gemaakt van verzegelbaar/lasbaar TPE, bieden een goede chemische weerstand en kunnen worden gesteriliseerd door middel van gammastraling, autoclaaf of ethyleenoxide (EtO). TPE is speciaal ontworpen voor overdracht van mobiele media en aseptische toepassingen. Dit materiaal biedt uitstekende barrière-eigenschappen en een lage eiwitbinding. De Tri-Clamp-fitting is gemaakt van polypropyleen zonder ingrediënten van dierlijke oorsprong.
Deze voorgesteriliseerde sanitaire fittingen en slangen zijn beschikbaar voor snelle verzending, waardoor uitvaltijd wordt geëlimineerd.
Sanitaire klem niet inbegrepen, gelieve 31201-43 apart te bestellen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Buis int.Ø:6,40 mm (0,252")
- Maximumtemperatuur:135 °C (275 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Single-Use Sanitary Tubing Assembly, Polypropylene Fitting with TPE Fused Gasket and Tubing, 1-1/2" clamp, L/S 24, Gamma Irradiated, 36" Length; 10/bx
- Lengte:914,4 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:31201-42
- Length per pack:0,91 m (3 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperatuur:–45 °C (–50 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, EtO, Gamma Radiation
- Garantie:Manufacturer defect
- Slangmateriaal:TPE
- VPE:1
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:24