About this item
Zorg voor optimale prestaties van uw pomp uit de Masterflex® B/T-serie.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Niet-toxisch en niet-hemolytisch met uitstekende biocompatibiliteit
- Lang pompleven; pomp bij continue drukken tot 40 psi
- Lage extraheerbare stoffen en lage gasdoorlaatbaarheid
- Voldoet aan USP Klasse VI-criteria en voldoet aan de FDA
- Hoogwaardige pompslangen voor uitdagende toepassingen
- B/T 91 tubing has 3/4” (19 mm) inner diameter
- Accepts 3/4” hose barb for tubing connection
- Available in 25 ft length
Toepassing geschiktheid:
Goed met zuren, basen, druk, vacuüm en uitstekend met stroperige en steriele vloeistoffen.
Niet aanbevolen met organische oplosmiddelen.
Fysieke eigenschappen :
Op PVC gebaseerd materiaal met weekmaker.
Stevig (stijf) materiaal.
Transparant, duidelijk.
Temperatuurbereik:
(statisch): -46 tot 74C (-51 tot 165F)
(dynamisch): 0 tot 40C (32 tot 104F)
Voldoet aan classificaties:
USP-klasse VI
Europese farmacopee (EP 3.2.9)
FDA 21 CFR 175.300;
EU-voedsel
Reach-compatibel (niet-DEHP),
RoHS-conformiteit,
ADCF-compatibel
Toepassingen: Laboratorium-, farmaceutische verwerkings- en biotech-toepassingen voor pompleidingen.
Cel- en weefselkweekwerk en farmaceutisch gebruik. Ook geschikt voor lichtgevoelige samples.
Steriliteit: EtO, autoclaaf
Deze nieuwe Masterflex B/T-slangen maat 87 en 91 zijn geoptimaliseerd om betere prestaties te leveren bij toepassingen met hogere druk. Elke slangmaat is vervaardigd met extreem nauwe toleranties die overeenkomen met onze B/T-pompkoppen. Deze nauwe toleranties zorgen voor een nauwkeurige, herhaalbare stroom en een lange levensduur van de slangen. Bovendien geven de PerfectPosition-retentiemarkeringen voor de slang (te vinden op de meeste slangformuleringen) de beste plaatsing van de slang in de pompkop aan.
Kies uit een verscheidenheid aan slangsamenstellingen voor optimale prestaties in de meest uitdagende toepassingen.
- Maximale stroomsnelheid:42000 ml/min
- Buis int.Ø:19,00 mm (0,748")
- Max. druk:2,06 bar (30 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:B/T
- Omschrijving:Tygon E-LFL Pump Tubing, B/T 91, 25 ft.
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:06449-91
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–46 °C (–51 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Slangmateriaal:Tygon® S3™ E-LFL
- VPE:25 Feet
- B/T Masterflex slangmaat:91
- Hose barb size:0,75"