ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, 2.06 mm ID; 100 ft
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, 2.06 mm ID; 100 ft
Catalogus # MFLX06449-42
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, 2.06 mm ID; 100 ft
Catalogus # MFLX06449-42
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Langste levensduur van alle Tygon®-formuleringen.
  • Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Tubing Inner Diameter: 2.06 mm
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik
Eigenschappen: Lange levensduur, veroudert of oxideert niet, past goed op glas en metaal, buigt tot bochten met een kleine radius, niet-toxisch, transparant
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
  • Maximale stroomsnelheid:
    45 ml/min
  • Buis ext.Ø:
    3,76 mm (0,147")
  • Buis int.Ø:
    2,06 mm (0,081")
  • Max. druk:
    1,75 bar (25,3 psi)
  • Maximumtemperatuur:
    74 °C (165 °F)
  • Pump series:
    C/L
  • Omschrijving:
    Tygon E-LFL extension tubing, 2,06mm ID, 100 ft/pk
  • Environmentally Preferable:
  • Length per pack:
    30,4 m (100 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    40 °C (104 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    0 °C (32 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • Min. temperatuur:
    –46 °C (–51 °F)
  • Sterilisatie:
    Autoclave, Ethylene Oxide
  • Slangmateriaal:
    Tygon® S3™ E-LFL
  • VPE:
    100 Feet
  • C/L Masterflex slangmaat:
    42
  • Hose barb size:
    0,081"
Frequently Bought Together