Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, 0.19 mm ID; 100 ft
Catalogus # MFLX06449-10
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Langste levensduur van alle Tygon®-formuleringen.
- Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik
Eigenschappen: Lange levensduur, veroudert of oxideert niet, past goed op glas en metaal, buigt tot bochten met een kleine radius, niet-toxisch, transparant
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:0,6 ml/min
- Buis ext.Ø:1,99 mm (0,078")
- Buis int.Ø:0,19 mm (0,0075")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:C/L
- Omschrijving:Tygon E-LFL extension tubing, 0,19mm ID, 100ft/pk
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:30,4 m (100 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperatuur:–46 °C (–51 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Slangmateriaal:Tygon® S3™ E-LFL
- VPE:100 Feet
- C/L Masterflex slangmaat:10
- Hose barb size:0,0075"
Frequently Bought Together