Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, I/P 82; 25 ft
Catalog # MFLX06440-82
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Lange levensduur van de pomp met superieure flexibiliteit vermindert uitvaltijd en defecte slangen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Extreem weinig spallatie voor minder vloeistofverontreiniging
- I/P® 82 tubing has a 1/2” (12.7 mm) inner diameter
- Accepts 1/2” hose barb for tubing connection
Masterflex® Tygon® E-FLF Precision-pompslang is een niet-DEHP-formule die speciaal is samengesteld voor een nog langere pomplevensduur met superieure flexibiliteit. Deze slang heeft weinig spallatie van deeltjes en geen ftalaten of BPA, waardoor de vloeistofzuiverheid wordt beschermd. Ideaal voor voedsel en drank, cosmetica en farmaceutische toepassingen, deze slang voldoet aan de FDA, USP Class VI en EU Foods-normen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:13000 ml/min
- Buis int.Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:Tygon E-LFL Pump Tubing, I/P 82, 25 ft.
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:06440-82
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:7 m (23 ft.)
- Min. temperatuur:–46 °C (–51 °F)
- Max. vacuüm:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Slangmateriaal:Tygon® S3™ E-LFL
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:82
Frequently Bought Together