Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Hosebarb to Thread, 5/8" ID x 3/4" NPT(M); 10/PK
Catalogus # MFLX40621-11
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Snelle en eenvoudige montage.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
Verkrijgbaar in verschillende materialen en configuraties om aan uw behoefte te voldoen. Kan worden aangepast van een NPT-buitendraad naar een slangpilaar.
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2):5/8"
- Verbindingstype:Thread to Barb
- Flow pattern:Straight
- Thread size NPT(M) (port 1):3/4"
- Omschrijving:Fitting, Polypropylene, Straight, Hosebarb to Thread, 5/8" ID x 3/4" NPT(M); 10/PK
- Seq:35
- Environmentally Preferable:
- Model:40621-11
- No. of ports:2
- Sterilisatie:Ethylene oxide (ETO) or gamma
- VPE:10
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together