Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Hosebarb to Thread, 1/2" ID x 1/4" NPT(M); 10/PK
MFLX40610-40
CE certificate
Snelle en eenvoudige montage.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
Verkrijgbaar in verschillende materialen en configuraties om aan uw behoefte te voldoen. Kan worden aangepast van een NPT-buitendraad naar een slangpilaar.
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2):1/2"
- Verbindingstype:Thread to Barb
- Flow pattern:Straight
- Thread size NPT(M) (port 1):1/4"
- Omschrijving:Fitting, Polypropylene, Straight, Hosebarb to Thread, 1/2" ID x 1/4" NPT(M); 10/PK
- Seq:21
- Environmentally Preferable:
- Model:40610-40
- No. of ports:2
- Orifice dimensions:8,73 mm (0,34375")
- Sterilisatie:Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Garantie:Out of box
- VPE:10
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together