Masterflex® Barbed to Sanitary Adapter, ¹/₂" ID to ³/₄" Mini, ADCF PP; 10/PK, Avantor®
MFLX31515-90
CE certificate
Certificaat van overeenstemming inbegrepen!
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Animal derivative component free
- Meet USP Class IV requirements
- Sterilisable vis gamma irradiation
Deze sanitaire fittingen zijn de perfecte overgang van sanitaire klemverbindingen naar afdichting of weerhaak voor flexibele slangen. Alle adapters hebben een straalvormig stroomoppervlak dat wordt gecontroleerd op 15 micron Ra om een soepele, ononderbroken stroom te garanderen - en geen opeenhoping van deeltjes. Er zijn geen scherpe randen in het stroomtraject, dus schoonmaken is heel eenvoudig. Deze adapters zijn gemaakt van polypropyleen zonder ingrediënten van dierlijke oorsprong, bieden een goede chemische weerstand en kunnen worden gesteriliseerd door middel van gammastraling. Materiaal voldoet aan de vereisten voor USP Klasse VI.
: Inclusief certificaat van overeenstemming.
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2):1/2"
- Verbindingstype:Sanitary to Barb
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):3/4"
- Omschrijving:Barbed to Sanitary Adapter, ¹/₂" ID to 3/4" Mini, ADCF PP; 10/PK, Avantor®
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Sterilisatie:Ethylene oxide (ETO) or gamma
- VPE:10
- Fitting material:Polypropylene
- Sanitary gasket size:3/4"
Sanitary Caps
Frequently Bought Together