Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-LFL , 1.42 mm ID, 15" L; 12/PK
Catalog # MFLX06447-34
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Langste levensduur van alle Tygon®-formuleringen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Voor gebruik met Masterflex® L/S® meerkanaals pompkoppen.
- Maximale stroomsnelheid:67 ml/min
- Buis int.Ø:1,42 mm (0,056")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-LFL , 1,42 mm ID, 15" L; 12/PK
- Lengte:381 mm
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Tubes per pack:12
- Min. temperatuur:–46 °C (–51 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Series:Ismatec
- Slangmateriaal:Tygon® S3™ E-LFL
- VPE:12
- C/L Masterflex slangmaat:34
- Kleurgecodeerde stoppen:Yellow/Yellow
Frequently Bought Together