Masterflex® L/S® 2-Stop Precision Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, L/S 13; 8/Pk
Catalogus # MFLX06447-13
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Langste levensduur van alle Tygon®-formuleringen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik
Eigenschappen: Lange levensduur, veroudert of oxideert niet, past goed op glas en metaal, buigt tot bochten met een kleine radius, niet-toxisch, transparant
Voor gebruik met Masterflex® meerkanaals pompkoppen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:30 ml/min
- Buis int.Ø:0,80 mm (0,031")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:2-Stop pump tubing, Tygon, L/S 13, Pack of 8 0
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:06447-13
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–46 °C (–51 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Slangmateriaal:Tygon® S3™ E-LFL
- VPE:8
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:13
Frequently Bought Together