Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-LFL , 0.19 mm ID, 15" L; 12/PK
Catalogus # MFLX06447-10
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Langste levensduur van alle Tygon®-formuleringen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Voor gebruik met Masterflex® L/S® meerkanaals pompkoppen.
- Maximale stroomsnelheid:0,26 ml/min
- Buis int.Ø:0,19 mm (0,0075")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-LFL , 0,19 mm ID, 15" L; 12/PK
- Lengte:381 mm
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Tubes per pack:12
- Min. temperatuur:–46 °C (–51 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Series:Ismatec
- Slangmateriaal:Tygon® S3™ E-LFL
- VPE:12
- C/L Masterflex slangmaat:10
- Kleurgecodeerde stoppen:Orange/Red
Frequently Bought Together