About this item
Ontworpen om zwelling en brosheid veroorzaakt door vloeistoffen op koolwaterstofbasis te weerstaan.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
Masterflex® I/P® Tygon® Precisiepompslangen voor brandstof en smeermiddelen zijn speciaal samengesteld om koolwaterstoffen, aardolieproducten en de meeste industriële smeermiddelen te transporteren met behoud van kracht en flexibiliteit. Dit verkleint de kans op uitval door scheuren en lekkage.
Deze slang is zeer flexibel waardoor hij eenvoudig te installeren is. De doorzichtige gele kleur maakt positieve identificatie en stromingsbewaking snel en eenvoudig. De brandstof- en smeermiddelformule heeft een zeer lage gasdoorlaatbaarheid en is ozon- en UV-bestendig.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:13000 ml/min
- Buis int.Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:Tygon Fuel & Lubricant tubing (F-4040-A), I/P 82, 50 ft.
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:06401-82
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:7 m (23 ft.)
- Min. temperatuur:–37 °C (–35 °F)
- Max. vacuüm:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisatie:Sterilization is not recommended
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Tygon® Fuel and Lubricant
- VPE:50 Feet
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:82