Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Tygon® Fuel and Lubricant, L/S 13; 50 ft
Catalogus # MFLX06401-13
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Ideaal voor het verpompen van koolwaterstoffen, benzine, kerosine, stookolie, snijpasta's en koelvloeistoffen op basis van glycol.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Tubing Size: L/S 13
Toepassingen: Brandstoffen en industriële smeermiddelen - benzine, kerosine, stookolie, snijpasta's en koelvloeistoffen op glycolbasis
Eigenschappen: Bestand tegen de meeste koolwaterstoffen, brosheid en zwelling; ozon- en UV-bestendig, geringe extraheerbaarheid, thermoplastisch, op PVC gebaseerd materiaal met weekmaker, stevig (stijf) materiaal, doorschijnend geel
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:36 ml/min
- Buis int.Ø:0,80 mm (0,031")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Tygon Fuel & Lubricant tubing (F-4040-A), L/S 13, 50 ft.
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:06401-13
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–37 °C (–35 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Sterilization is not recommended
- Garantie:1 year
- Slangmateriaal:Tygon® Fuel and Lubricant
- VPE:50 Feet
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:13
Frequently Bought Together