Rubbermaid® Step Stools
beige, 406×343×27 mm
Catalogus # 129-1872
Leverancier: Rubbermaid Commercial Products
Ga naar:
Product Details & Documents
Heavy-duty stepstool glides easily on retractable rubber casters and supports loads up to 158,8 kg.
- Soft, slip-resistant pads on both steps
- Wheels retract when stepped on
- Material: Plastic
Heavy-duty plastic construction will not damage walls or furniture.
Specificaties
- Kleur:beige
- Seq:01
- b×d×h:406×343×27 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.