Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard for osmometer
Standard for osmometer
200 mOsm calibration standard, 10×2 ml, 10
Catalogus # ADII3MA020
Marketsource
Leverancier:   Advanced Instruments
Standard for osmometer
Catalogus # ADII3MA020
Leverancier:  Advanced Instruments
Marketsource
CAS-nummer:  
Standard for osmometer
200 mOsm calibration standard, 10×2 ml, 10
CAS-nummer:  
Price
81,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Calibration standard is used to check the perforance of osmometer and test methods.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    10
  • Omschrijving:
    200 mOsm calibration standard, 10×2 ml
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.