Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat N.A. 0,65, 40×, 0,8 mm
Catalogus # ECHLRMAG04022
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
- Vergroting:40×
- Omschrijving:Plan achromat N.A. 0,65
- Seq:13
- Werkafstand:0,8 mm