Orders LinkContactUsLinkComponent
Fenol
Fenol
500 mL
Catalogus # ACSDF330654.L5
Leverancier:   CPACHEM
Fenol
Catalogus # ACSDF330654.L5
Leverancier:  CPACHEM
CAS-nummer:  108-95-2
Fenol
500 mL
CAS-nummer:  108-95-2
Price
356,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • CAS-nummer:108-95-2
  • Formule:C₆H₅OH
  • MDL-nummer:MFCD00002143
  • Molecular Weight:94.11 g/mol
  • Dichtheid:1 g/cm³
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.