Microscoopdocumentatiecamera's
Leica (helderveld) kleurencamera's bieden een uitstekende kleurgetrouwheid dankzij de modernste kleurinterpolatie-algoritmen die in de camerakop worden uitgevoerd. Leica fluorescentiecamera's bieden een hoge sensorgevoeligheid waardoor korte belichtingstijden mogelijk zijn en daardoor fotoverbleking wordt voorkomen, waardoor cellen actief worden beschermd tegen eventuele fotoschade.
- Brightfield-documentatiecamera's
- Zelfs fijne structuur- en kleurdetails kunnen worden onderscheiden dankzij de juiste pixelgroottes voor elke gewenste microscoopvergroting
- High Definition (HD)-weergave rechtstreeks op een monitor maakt het mogelijk om de bevindingen in een grote zaal te bespreken
- Fluorescentiedocumentatiecamera's
- Kristalheldere fluorescentiesignalen tegen een donkere achtergrond
- Hardware-triggering en overlappende uitleesmodus maken snelle, realtime live-celbeeldvorming mogelijk
Leica DFC450 C Digitale 5 MP kleurenmicroscoopcamera met actief koelsysteem
De Leica DFC450 C is een digitale microscoopcamera met C-mount interface en 5 MP CCD-sensor. De camera legt beelden van hoge kwaliteit vast voor donkerveld-, helderveld- en fasecontrastmicroscopie in biowetenschappelijke, klinische en industriële toepassingen. Peltier-koeling vermindert ruis voor beeldvorming bij weinig licht. Het grote SXGA-livebeeld (1280×960 pixels) biedt maximaal 18 frames per seconde (fps), waardoor het monster rechtstreeks op het computerscherm kan worden aangepast en scherpgesteld. De camera biedt nieuwe gepatenteerde grijswaardenbeeldmodi en een extra binning-modus voor onovertroffen resultaten bij heldere fluorescentietoepassingen.
DMC5400 CMOS-kleurencamera
De DMC5400 CMOS-camera biedt een hoge framesnelheid en kleurenbeelden met hoge resolutie, zelfs bij een lage vergroting. Het is geoptimaliseerd om snelle beelden van hoge kwaliteit te produceren voor documentatie, evaluatie en analyse, voor een grote verscheidenheid aan monsters en toepassingen in productie- en biowetenschappelijk onderzoek. Maak beelden met een hoge resolutie met een 20 MP-sensor. Verzamel supersnelle livebeelden met maximaal 40 frames per seconde.
FLEXACAM C3 12 MP stand-alone microscoopcamera
Bespaar tijd en moeite met de FLEXACAM C3-microscoopcamera bij het vastleggen, documenteren en delen van beelden. De camera verandert uw microscoop in een zelfstandig digitaal beeldstation, zonder dat u een pc nodig heeft. Begin met werken door eenvoudigweg de FLEXACAM C3 aan te sluiten op uw microscoop, uw favoriete kijkapparaat en netwerk. Pas en bedien de camera met het geïntegreerde on-screen display (OSD) rechtstreeks via een monitor. De OSD biedt ook intuïtieve annotatie-, overlay- en netwerktools voor meer flexibiliteit om uw documentatie te verbeteren. Bekijk en deel afbeeldingen zoals jij dat wilt. De FLEXACAM C3 kan worden aangepast aan uw werkplekopstelling: sluit de camera eenvoudig aan op uw monitor of pc en netwerk. Dankzij de 12 MP CMOS-sensor en het grote dynamische bereik zijn fijne details en ‘levensechte’ kleuren een gegeven. De FLEXACAM C3 is uw snelle, aanpasbare microscoopcamera-oplossing voor een breed scala aan monsters en toepassingen in de industrie, biowetenschappen, forensisch onderzoek en onderwijs.
Leica ICC50 W camera's voor samengestelde microscopen
Deze 5 MP-camera's kunnen HD-beelden live streamen naar de smartphones of tablets van studenten. Studenten kunnen verbinding maken met de ICC50 W via hun eigen interne Wi-Fi-signaal of via het faciliteitennetwerk. Download voor mobiele apparaten de Leica AirLab-app! Het is gratis en beschikbaar voor zowel IOS als Android. Met de intuïtieve touchscreenbediening kunnen studenten snel en eenvoudig afbeeldingen vastleggen, annoteren, archiveren en delen. De camera is ook toegankelijk via elke Windows-pc of MAC met Wi-Fi. Voor stand-alone HD schermen of grotere schermprojecties kun je gebruik maken van de HDMI aansluiting.
Leica ICC50 E camera's voor samengestelde microscopen
Deze 5 MP camera maakt uitsluitend gebruik van het facilitaire netwerk (WLAN of LAN) zodat studenten verbinding kunnen maken met de camera. Dit is een ideale oplossing als je geen extra Wi-Fi-toegangspunten aan je bestaande draadloze netwerk wilt toevoegen.
De K3 C kleuren- en K3 M monochrome camera's
Bied oplossingen voor snelle en betrouwbare analytische taken die doorgaans worden uitgevoerd voor biowetenschappelijke, industriële en klinische toepassingen. Met deze camera's kunt u een breed scala aan uitdagende monsters in beeld brengen met kleur-helderveld- en fluorescentiemicroscopie. Voorbeelden zijn onder meer fluorescent gelabelde en gekleurde weefsels en cellen, deeltjes voor reinheidsanalyse, staal en forensisch bewijs.
De K3-kleuren-CMOS-camera biedt een uitgebalanceerde functieset met hoge framesnelheden, een zeer goed dynamisch bereik en een uitstekende kleurweergave. Het levert 12-bit/kanaals RGB-kwantificeerbare beelden. Met de K3 C/K3 M-microscoopcamera krijgt u een beeldvormingssysteem dat is aangepast aan uw specifieke behoeften. U kunt afbeeldingen van grootformaat monsters in de helft van de tijd scannen en samenvoegen in vergelijking met camera's van de vorige generatie. De K3 C/K3 M-camera's zijn uitstekende, eenvoudig te gebruiken en in te stellen apparaten met weinig ruis. Zowel de kleurencamera K3 C als de monochrome camera K3 M kunnen fungeren als werkpaard voor uw laboratorium of locatie.
K5 sCMOS-microscoopcamera
De K5 is ideaal voor routinematige fluorescentiebeeldvormingstoepassingen zoals immunokleuringstesten en 3D-celcultuurbeeldvorming. Beeld een grote verscheidenheid aan voorbeeldtypen af met de flexibiliteit en kracht van een hoge resolutie van 4,2 MP en snelle beeldvorming van 40 fps, mogelijk gemaakt door de K5. Breng de flexibiliteit en kracht van sCMOS-technologie naar uw laboratorium en breng de details van uw experiment in beeld. Segmenteer cruciale realtime gebeurtenissen efficiënt. Verbeter de signaal-naar-achtergrond van uw THUNDER Imager.
K5C kleuren CMOS-camera
Dankzij de 20 MP CMOS-sensor kunt u met de K5C beelden met hoge resolutie bij elk vergrotingsniveau vastleggen. Dankzij een framesnelheid van 32 fps krijgt u snel inzichten en resultaten voor livebeelden, waardoor u snelheid kunt gebruiken voor uw beeldvoordeel. Uw voordelen: onderscheid, bestudeer en documenteer kleine verschillen, leg meer vast in één opname en zie veranderingen direct in uw livebeeld. De K5C is compatibel met beide versies van de Leica Application Suite-software (LAS en LAS X) en de expertmodules helpen u uw monsters nauwkeurig te documenteren.
Leica DFC3000 CCD-microscoopcamera
De Leica DFC3000 G is een grijsschaal USB 3.0-microscoopcamera voor routinematige fluorescentietoepassingen. U ontvangt scherpe beelden dankzij de unieke passieve koelingsarchitectuur en de zeer gevoelige CCD-sensor. Gecorreleerde dubbele pixelbemonstering samen met een verlaging van de omgevingstemperatuur van de sensor zorgt voor een uitzonderlijk helder, ruisvrij signaal. De CCD-sensor is bijzonder geschikt voor situaties met weinig licht, zoals fluorescentie, en vangt zelfs de kleinste hoeveelheden licht op. De camera produceert livebeelden met maximaal 30 beelden per seconde, zodat u uw monsters snel kunt inspecteren en uw immuungekleurde specimens en getransfecteerde celculturen kunt beschermen tegen te veel blootstelling aan licht. De USB 3.0-interface zorgt voor een snelle gegevensoverdracht. In combinatie met een handmatige of gemotoriseerde omgekeerde of staande microscoop vormt de Leica DFC3000 G een betaalbaar fluorescentiepakket voor elk budget.
DFC7000 Pro-klasse fluorescentiemicroscoopcamera
Behaal de best mogelijke resultaten voor uw dagelijkse fluorescentie- en brightfield-beeldvormingstoepassingen met uitstekende resolutie en gevoeligheid. Deze gekoelde 2,8 MP-camera's bieden een nieuw paradigma voor camerabeeldkwaliteit door middel van een werkelijk innovatief ontwerp.
: AirTeach-software is compatibel met de volgende camera's en microscopen: ICC50W&E, EZ4W&E, S9i en IC90E.
: 2 jaar garantie
- Model:K3C
- Resolutie:6,3 MP
- Sensortype:CMOS
- Omschrijving:Digital microscope color camera
- Seq:06
- Pixel size:2,4×2,4 μm
- Interfaces:USB 3
- Cat. No.:LEIM11547114
- Sensor size:8,92 mm
- Kleurdiepte:3×12 bit
- b×d×h:65×65×65,8 mm
- Frame rate:15 fps (software triggered), 21 fps (hardware triggered – available in K3 M only)
- Belichtingstijd:1 ms - 10 s
- Software:LAS X
- Gewicht:420 g
- Ondersteunde besturingssystemen:Windows