Clipboards
Clipboard, A3 portrait with backclip, 350×470 mm
Catalogus # TEKMWW0205SSCCLIP
Leverancier: TEKNOMEK
Ga naar:
Product Details & Documents
The clipboards come in a range of options.
- Brushed dull polish finish
- Spring loaded stainless steel clip
- Available in portrait or landscape
- Material: Fully welded 304-grade stainless steel
The stainless steel clipboards come in sizes A4 and A3, and can be supplied with or without a clip at the back to hang them from our hanging rails.
Specificaties
- Omschrijving:Clipboard, A3 portrait with backclip
- Seq:08
- b×h:350×470 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.