Adjustable solid wall shelving
Roestvrij staal 304, 1500×300×900 mm
Catalogus # TEKMMWA0300/1500/3
Leverancier: TEKNOMEK
Ga naar:
Product Details & Documents
This adjustable wall shelving unit is made from 304 grade stainless steel and supplied with stainless brackets ensuring that this product is steady and tough.
- Brushed dull polish finish
- Fully adjustable shelves
- Wall fixed
With flexible mounting positions and adjustments every 30 mm, you are sure to find shelves suitable for your needs.
Specificaties
- Materiaal:Roestvrij staal 304
- Seq:17
- b×d×h:1500×300×900 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.